Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO594
Beschreibung
- Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | ATTO594 |
| Zielspezifität | AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 ™C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |