Learn More
Proteintech ChromoTek MBP-Trap Agarose-Beads
Artikelnummer. 17303383
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17303383 400 Reaktionen 400 Reaktionen
17363373 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17373373 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17383373 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17393373 200 Reaktionen 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17303383 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. mbta400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ChromoTek MBP-Trap Agarose enthält Affinitäts-Beads für IP von MBP-Fusionsproteinen.
  • Sie enthalten MBP Nanobodies/VHHs, die mit Agarose-Beads gekoppelt sind
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Maltose-bindendes Protein (MBP ) von Escherichia coli
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 400 Reaktionen