Learn More
Proteintech ChromoTek MBP-Trap Agarose-Beads
Beschreibung
- Sie enthalten MBP Nanobodies/VHHs, die mit Agarose-Beads gekoppelt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Maltose-bindendes Protein (MBP ) von Escherichia coli |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 200 Reaktionen |