Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetische Agarose
Artikelnummer. 17303403
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17303403 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17313403 400 Reaktionen 400 Reaktionen
17373393 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17383393 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17393393 20 Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17303403 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. ntma200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ChromoTek mNeonGreen-Trap magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen.
  • Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 200 Reaktionen