Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Artikelnummer. 17353573
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17353573 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17323573 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17333573 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17343573 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17363573 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17353573 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. yta200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Myc-Trap™ Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP und die Aufreinigung von Myc-markierten Proteinen.
  • Besteht aus einem Myc Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Myc-tag Sequenz-Motiv EQKLISEEDL am N-Terminus, C-Terminus oder internen Stelle des Fusionsproteins. Endogene c-myc ist NICHT gebunden.
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 200 Reaktionen