Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetische-Agarose-Kit
Artikelnummer. 17343583
Change view
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17343583 20 Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17343583 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. ytmak20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kit mit 20 Reaktionen von Myc-Trap™ Magnetische Agarose und Lyse-, Verdünnungs-, Wasch- und Elutionspuffer.
  • Die ChromoTek Myc-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von Myc-Fusionsproteinen
  • Besteht aus einem Myc Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Menge 20 Reaktionen
Ausreichend für 20 Reaktionen