missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek p53 N-Trip-Trap-Agarose

Artikelnummer. 17343423
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17343423 400 Reaktionen 400 Reaktionen
17303423 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17313423 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17323423 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17333423 200 Reaktionen 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17343423 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. pta400

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

p53-N-term-Trap Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP von p53.

  • Besteht aus einem p53 Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist und an den N-Terminus von p53 bindet

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Reaktivität Getestet am Menschen
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP
Ziel p53
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 400 Reaktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.