Learn More
Proteintech ChromoTek p53 N-Term Trap-Agarose-Kit
Beschreibung
- p53-N-Term Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP von p53
- Besteht aus einem p53 Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist und an den N-Terminus von p53 bindet
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |