Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster Alexa Fluor™ 647
Beschreibung
- Anti-RFP VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluorophor für IF, von mCherry und anderen rot fluoreszierenden Protein-Fusionsproteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 50 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | Alexa Fluor™ 647 |
| Zielspezifität | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Bei -20°°C/4 °F lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei Erhalt aliquotieren. Vor Licht schützen. |