Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO647N
Beschreibung
- Anti-RFP VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluorophor für IF, von mCherry und anderen rot fluoreszierenden Protein-Fusionsproteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | ATTO647N |
| Zielspezifität | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 °C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |