Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetische Agarose
Artikelnummer. 17343453
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17343453 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17353453 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17363453 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17373453 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17383453 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17343453 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. rtma10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ChromoTek RFP-Trap™ Magnetische Agarose enthält Affinitäts-Beads für IP von RFP-Fusionsproteinen.
  • Besteht aus einem RFP Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischer Agarose
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 10 Reaktionen