Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetpartikel M-270
Artikelnummer. 17313453
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17313453 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17303453 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17323453 400 Reaktionen 400 Reaktionen
17383443 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17393443 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17313453 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. RTD200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
RFP-Trap™ Magnetpartikel M-270 für die Immunpräzipitation (IP) von RFP-markierten Proteinen.
  • RFP-Trap Magnetpartikel M-270 wird dringend empfohlen, wenn sehr große Proteine/Komplexe untersucht werden und eine magnetische Trennung für IP erforderlich ist
  • Besteht aus einem RFP VHH/ Nanobody, der mit Magnetpartikeln M-270 gekoppelt i
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP
Ziel mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Marker oder Farbstoff Magnetische Partikel M-270
Spezies Alpaka
Ausreichend für 200 Reaktionen