missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek Spot-peptide

Artikelnummer. 17323303
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17323303 10 mg 10 Milligramm
17313303 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17323303 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. EP10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spot-peptide for elution of Spot-tagged fusion proteins bound to Spot-Cap.

  • Dilute Spot-peptide to 0.1 mM in PBS for elution of Spot-tagged
    proteins from Spot-Cap
  • Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at -20°C
  • Aliquot upon reconstitution and store at -20°C
  • Avoid repeated freeze / thaw cycles
  • Reconstitution: Dissolve Spot-peptide in PBS (1 mg Spot-peptide in 140 μL PBS, 10 mg Spot-Peptide in 1.4 mL PBS) to a final concentration of 5 mM (7 mg/mL)

Spezifikation

Format Lyophilisiertes Pulver
Molekulargewicht 1397 g/mol
Produkttyp Peptide of amino acid sequence PDRVRAVSHWSS
Menge 10 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.