Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose
Artikelnummer. 17363543
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
17363543 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17353543 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17373543 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17383543 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17393543 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17363543 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. v5tma100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von V5-markierten Proteinen.
  • Besteht aus einem Anti-V5 Nanobody/VHH, gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel V5-Tag-Sequenz GKPIPNPLLGLDST am N-, C-Terminal oder internen Tagging.
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 100 Reaktionen