Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetische-Agarose-Kit
Artikelnummer. 17303553
Change view
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17303553 20 Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17303553 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. V5TMAK20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kit mit 20 Reaktionen von V5-Trap™ Magnetische Agarose und Lyse, Verdünnungs- und Waschpuffern.
  • Die ChromoTek V5-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von V5-markierten Proteinen
  • Besteht aus einem Anti-V5-Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Menge 20 Reaktionen
Ausreichend für 20 Reaktionen