Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetpartikel M-270
Artikelnummer. 17333543
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Unit Size:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Ausreichend für unitSize
17333543 400 Reaktionen 400 Reaktionen
17303543 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17313543 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17323543 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17393533 10 Reaktionen 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17333543 Supplier Proteintech Supplier No. v5td400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This item is not returnable. View return policy
ChromoTek V5-Trap™ Magnetpartikel M-270 besteht aus einem Anti-V5-Tag Nanobody (VHH), der kovalent an magnetische Partikel M-270 gebunden ist.
  • V5-Trap Magnetpartikel M-270 wird zur Immunpräzipitation von V5-markierten Fusionsproteinen aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetiere, Pflanzen, Bakterien, Hefe, Insekten usw. verwendet
Specifications
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP
Ziel V5-Tag-Sequenz GKPIPNPLLGLDST am N-, C-Terminal oder internen Tagging.
Marker oder Farbstoff Magnetische Partikel M-270
Spezies Alpaka
Ausreichend für 400 Reaktionen