Learn More
Chromotrop FB, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026364
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3567-69-9
C20H12N2Na2O7S2
502.42
MFCD00003978
OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Acid Red 14; C.I. 14720
44135716
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3567-69-9
C20H12N2Na2O7S2
502.42
MFCD00003978
OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Acid Red 14; C.I. 14720
44135716
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chromotrope FB
IUPAC-Name Trisodium;4-oxo-3-[(4 -Sulfonatonaphthalin-1-yl)Hydrazinyliden]Naphthalin-1-Disulfonat
Formelmasse 502.42
Menge 10 g