Learn More
Caframo™ Spannschutz
Spannschutz für Caframo™ Ultra Drehmoment, Universal- und Ultra-Geschwindigkeits-Rührwerke. Transparenter Polyurethanschutz mit magnetischen Druckknöpfen bietet Schutz und Komfort.
Marke:  Caframo™ CG1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12987136
  • 80.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Magnete rasten sicher auf dem Rührer über dem Spannfutter ein
  • Erzeugt eine Barriere um das sich drehende Spannfutter
  • Chemikalienbeständiges Polyurethan
  • Einfache Installation und Entfernung
  • Schützt den Anwender vor dem beweglichen Spannfutter
  • Schützt das Spannfutter vor Spritzern