Learn More
Chyrsene-D12, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Chrysen-d12 | 1719-03-5 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chrysen-d12 |
CAS | 1719-03-5, 75-09-2 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C18H12 |
InChI-Schlüssel | WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43 |
IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Dodecadeuteriochrysen |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.367 |
PubChem CID | 3083729 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch