Learn More
CI 994, Tocris Bioscience™
Class I histone deacetylase inhibitor; orally active
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 295250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412124
  • 664.44 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Orally active class I histone deacetylase (HDAC) inhibitor (Ki values are 0.41, 0.75, >100 and >100 μM for HDAC1, HDAC3, HDAC6 and HDAC8 respectively). Mediates G1 cell cycle arrest, inhibits proliferation and induces apoptosis in vitro and in vivo. Increases neuroplasticity during memory extinction. Also increases efficiency of hepatic differentiation of hPSCs
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
112522-64-2
269.304
tacedinaline, acetyldinaline, 4-acetamido-n-2-aminophenyl benzamide, 4-acetylamino-n-2'-aminophenyl benzamide, tacedinalina, ci994 tacedinaline, n-acetyldinaline, tacedinaline usan:inn, tacedinalina inn-spanish, 4-acetylamino-n-2-aminophenyl benzamide
4-acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide
C15H15N3O2
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
2746
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
50mg
112522-64-2
tacedinaline, acetyldinaline, 4-acetamido-n-2-aminophenyl benzamide, 4-acetylamino-n-2'-aminophenyl benzamide, tacedinalina, ci994 tacedinaline, n-acetyldinaline, tacedinaline usan:inn, tacedinalina inn-spanish, 4-acetylamino-n-2-aminophenyl benzamide
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2N
269.304
269.3
CI 994
C15H15N3O2
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
4-acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide
2746
>99%