Learn More
CI 994, Tocris Bioscience™
Class I histone deacetylase inhibitor; orally active
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 295250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412124
  • 578.53 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Functional Assay: Tube formation - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
112522-64-2
269.304
tacedinaline, acetyldinaline, 4-acetamido-n-2-aminophenyl benzamide, 4-acetylamino-n-2'-aminophenyl benzamide, tacedinalina, ci994 tacedinaline, n-acetyldinaline, tacedinaline usan:inn, tacedinalina inn-spanish, 4-acetylamino-n-2-aminophenyl benzamide
4-acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide
C15H15N3O2
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
2746
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
CI 994
112522-64-2
tacedinaline, acetyldinaline, 4-acetamido-n-2-aminophenyl benzamide, 4-acetylamino-n-2'-aminophenyl benzamide, tacedinalina, ci994 tacedinaline, n-acetyldinaline, tacedinaline usan:inn, tacedinalina inn-spanish, 4-acetylamino-n-2-aminophenyl benzamide
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2N
269.304
269.3
50mg
C15H15N3O2
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
4-acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide
2746
>99%
Videos