Learn More
Tocris Bioscience™ CID 2745687
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18053982
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18053982 50 mg 50 Milligramm
18015212 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18053982 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4293/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GPR35 antagonist
CID 2745687 is a competitive, reversible antagonist of the orphan receptor GPR35 (Ki = 12.8 nM). Blocks the GPR35-mediated increase in ERK1/2 phosphorylation and β-arrestin recruitment induced by pamoic acid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 264233-05-8
Summenformel C17H19F2N5O2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CID 2745687
Menge 50 mg
Formelmasse 395.43
Reinheit >98%
Molekulargewicht 395.429