Learn More
Cidofovir-Diphosphat-Trinatriumsalz (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30363029
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363029 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4335101MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Cidofovir Diphosphate Trisodium Salt
CAS 352525-57-6
Summenformel C8 H13 N3 Na3 O12 P3
Menge 1 mg
Synonym Diphosphoric acid Monoanhydride with [[(1S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]phosphonic Acid Trisodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N3O12P3.3Na/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)21-5-24(14,15)22-26(19,20)23-25(16,17)18;;;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H,14,15)(H,19,20)(H2,9,10,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-;;;/m0.../s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])C=C1
IUPAC-Name [[(2S)-1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethyl-[[hydroxy(nadiooxy)phosphoryl]oxy-nadiooxyphosphoryl]oxyphosphoryl]oxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 505.092
Formelmasse 504.941