Learn More
Tocris Bioscience™ Ciliobrevin A
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18745706
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18745706 5 mg 5 Milligramm
18719026 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18745706 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4529/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hedgehog (Hh) pathway antagonist, inhibits ciliogenesis; also inhibits dynein
Ciliobrevin A is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist; blocks Sonic hedgehog (Shh)-induced Hh pathway activation (IC50 = 7 μM) downstream of Smo. Perturbs primary cilia formation; inhibits cytoplasmic AAA+ ATPase dynein-dependent microtubule gliding and ATPase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-α-(3,4-4-oxo-2(1H)-quinazolinylidene)-β-oxobenzenepropanenitrile
CAS 302803-72-1
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 5 mg
Summenformel C17H9Cl2N3O2
Formelmasse Observed MW: 358.18