missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilnidipine, Tocris Bioscience™

Ca2+ channel blocker (dual L/N-type)

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 262950

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411604

  • 976.59 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Dual L- and N-type calcium channel blocker that displays antihypertensive, sympatholytic and neuroprotective activity. Lowers mean blood pressure and reduces the size of cerebral infarction in the rat model of focal brain ischemia.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

132203-70-4
492.528
cilnidipine, cinalong, atelec, siscard, cilnidipine inn, cinaldipine, 3-cinnamyl 5-2-methoxyethyl 2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, atelec tn, +--e-cinnamyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 2e-3-phenyl-2-propenyl ester
CHEBI:31399
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCC=CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC
C27H28N2O7
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
5282138
3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

Spezifikation

Cilnidipine
132203-70-4
cilnidipine, cinalong, atelec, siscard, cilnidipine inn, cinaldipine, 3-cinnamyl 5-2-methoxyethyl 2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, atelec tn, +--e-cinnamyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-3-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 2e-3-phenyl-2-propenyl ester
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCC=CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC
492.528
CHEBI:31399
>99%
50mg
C27H28N2O7
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
5282138
492.52
Videos