missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilofungin, TRC

Artikelnummer. 30351927
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351927 2.5 mg -
30353329 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30351927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4414002.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79404-91-4
Summenformel C49H71N7O17
Molekulargewicht (g/mol) 1030.12
Synonym 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-(octyloxy)benzoyl]-L-ornithine]-echinocandin B, 1H-Dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacycloheneicosine Cyclic Peptide derivative, Antibiotic LY 121019, L 646991, (2alpha,3beta,4beta)-(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-(octyloxy)benzoyl]-L-ornithyl-L-threonyl-trans-4-hydroxy-L-prolyl-(S)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-L-threonyl-L-threonyl-3-hydroxy-4-methyl-L-proline Cyclic (6-1)-peptide, LY 121019
IUPAC-Name N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-6-[(1S,2S)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-11,20,21,25-tetrahydroxy-3,15-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-26-methyl-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexazatricyclo[22.3.0.09,13]heptacosan-18-yl]-4-octoxybenzamide
SMILES CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)[C@@H](NC2=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c5ccc(O)cc5)[C@@H](C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cilofungin
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C49H71N7O17/c1-5-6-7-8-9-10-19-73-31-17-13-28(14-18-31)42(65)50-32-21-34(61)45(68)54-47(70)38-39(62)24(2)22-56(38)49(72)36(26(4)58)52-46(69)37(41(64)40(63)27-11-15-29(59)16-12-27)53-44(67)33-20-30(60)23-55(33)48(71)35(25(3)57)51-43(32)66/h11-18,24-26,30,32-41,45,57-64,68H,5-10,19-23H2,1-4H3,(H,50,65)(H,51,66)(H,52,69)(H,53,67)(H,54,70)/t24-,25+,26+,30+,32-,33-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,45+/m0/s1
Formelmasse 1029.4906
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.