Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Poly 15 und Multipoint Rührer
Artikelnummer. 11587589 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Multipoint 15
Multipoint 6
Poly 15
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
11587589 Poly 15 1 Stück
10145751 Multipoint 15 1 Stück
10534222 Multipoint 6 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11587589 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50094596
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Rühranwendungen mit diesen Rührern, die zu 100 % wartungsfrei und verschleißfrei sind, in einer vollständig synchronisierten Mehrpunkt-Plattform durch.
Mit Thermo Scientific™ Cimarec™ I Poly 15 und Multipoint Rührern können Sie Rührvorgänge verlässlich und sicher ausführen. Diese Rührer mit Plattform mit mehreren vollsynchronisierten Rührstellen sind zu 100 % verschleiß- und wartungsfrei.
Eigenschaften:
  • Große, flache, leicht zu reinigende Arbeitsflächen
  • Präzise Mikroprozessorsteuerung mit leicht ablesbarer Digitalanzeige
  • Einfaches Aufrufen der letzten Einstellungen
  • Die allmähliche Anfangsbeschleunigung ist sanft und gewährleistet gute magnetische Kopplung
  • Der Induktionsantrieb sorgt für vollsynchrones Rühren an allen Positionen
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Poly 15 Mehrpunkt-Rührer:
  • Robustes, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 990 U/min
  • 15 × 250 ml Bechergläser oder 6 × 1 l Kolben
  • Schutzart IP32
Advanced Multipoint 6/15 Rührer:
  • Chemikalienbeständiges, abgedichtetes Edelstahlgehäuse
  • Die verstellbaren Leistungseinstellungen sind getrennt vom Drehzahlregler, wodurch der Energieverbrauch und die Wärmeabgabe verringert werden
  • Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 80 U/min
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
  • Rührvolumen bis zu 3 l pro Multipoint
  • Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Im Lieferumfang enthalten:
Alle Modelle können bei 100-240 V betrieben werden und ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern ist inklusive
Empfohlen für:
Ideal für Reihenuntersuchungen und andere Anwendungen, bei denen mehrere Rührpositionen erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 130 bis 990 U/min
Rührpositionen 15
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 5 x 250 ml (Becher), 6 x 1 l (Kolben)
Display Digital
Form Quadratisch
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 10 W
Abmessungen (L x B x H) 16,5 x 9,4 x 1,4 in. (420 x 240 x 35 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (angloamerikanisch) 16,5 in.
Länge (metrisch) 420 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 240 mm
Zertifizierung/Konformität CE
Beschreibung Poly 15, Kapazität 15 x 250-ml-Becher oder 6 x 1-l-Flaschen, 130 – 990 U/min, 10 W
Modell Poly 15
Schutzartklasse IP 32
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +40 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 13,2 lb.
Gewicht (metrisch) 6 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.