Learn More
Tocris Bioscience™ Cimaterol
β agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 043510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417653
  • 118.80 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
β-Adrenergic agonist.
Spezifikation
Spezifikation
2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile
>99%
Observed MW: 219.29
Soluble to 100mM in DMSO
54239-37-1
C12H17N3O