Learn More
Cinacalcet, TRC
Artikelnummer. 30364497
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364497 5 mg 5 Milligramm
30357482 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4417905MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 226256-56-0
Summenformel C22 H22 F3 N
Molekulargewicht (g/mol) 357.41
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, (αR)-, (αR)-α-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine, AMG 073, Cinacalcet, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
IUPAC-Name N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
SMILES C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinacalcet
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3/t16-/m1/s1
Formelmasse 357.1704