Learn More
(-)-Cinchonidin, 99 % (Gesamtbase), kann bis zu 5 % Chinin enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024337
45.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
485-71-2
C19H22N2O
294.40
MFCD00006783
KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
cinchonidine
45358337
OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
485-71-2
C19H22N2O
294.40
MFCD00006783
KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
cinchonidine
45358337
OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
It finds its uses as an antimalarial compound. It is a lysosomotropic agent, inhibits Plasmodium falciparum, interferes with ferriprotoporphyrin formation and is a weak SERT inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Verwendung als antimalarielle Verbindung. Es ist ein lysosomotropes Mittel, hemmt Plasmodium falciparum, behindert die Ferriproporphyrin-Bildung und ist ein schwacher SERT-Hemmer.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (-)-Cinchonidine
Schmelzpunkt 201°C to 206°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Gesamtbase), kann bis zu 5 % Chinin enthalten
Menge 25 g
Beilstein 89690
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,2286
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Optische Drehung −109° (c=0.5 in Ethanol)
IUPAC-Name {5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(chinolin-4-yl)methanol
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) 99%