Learn More
Zimtsäurehydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051869
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051869 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051869 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1992.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cinnamedrinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamedrine Hydrochloride
CAS 25441-16-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cinnamedrine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H23 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym dl-Cinnamedrine hydrochloride, Cinnamedrine Hydrochloride, N-cinnamylephedrine Hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propen-1-yl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propenyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[1-(cinnamylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, (+/-)- (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-16(19(21)18-13-7-4-8-14-18)20(2)15-9-12-17-10-5-3-6-11-17;/h3-14,16,19,21H,15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C(O)c1ccccc1)N(C)CC=Cc2ccccc2
IUPAC-Name 2-[Methyl(3-phenylprop-2-enyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 317.85
Menge 50 mg
Formelmasse 317.1546 g/mol