Learn More
Zimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020912
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
104-54-1
C9H10O
134.178
MFCD00002921
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
5315892
CHEBI:33227
(E)-3-Phenylprop-2-en-1-ol
C1=CC=C(C=C1)C=CCO
104-54-1
C9H10O
134.178
MFCD00002921
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
5315892
CHEBI:33227
(E)-3-Phenylprop-2-en-1-ol
C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cinnamylalkohol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der bzw. das in organischen Synthesen, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird. Wird auch in der Parfümerie und als Deodorant verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 1.8 g/l bei 20 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cinnamyl alcohol
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Dichte 1.044
Siedepunkt 257°C to 258°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel C6H5CH=CHCH2OH
Menge 250 g
Beilstein 1903999
Merck Index 14,2302
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.8g/L (20°C).
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%