Learn More
Cinnamylbromid, überwiegend trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043582
16.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4392-24-9
C9H9Br
197.075
MFCD00000245
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
5357478
[(E)-3-bromprop-1-enyl]benzol
C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4392-24-9
C9H9Br
197.075
MFCD00000245
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
5357478
[(E)-3-bromprop-1-enyl]benzol
C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Cinnamyl bromide, is used in the synthesis of naftifine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cinnamylbromid wird in der Naftifinsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cinnamyl bromide
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Siedepunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.621
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 605833
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 197.08
Reinheit (%) 95%