missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cinromide, TRC

Artikelnummer. 30363664
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363664 10 g 10 Gramm
30362935 1 g 1 Gramm
30361639 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC59646310G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58473-74-8
Summenformel C11H12BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 254.12
Synonym (2E)-3-(3-Bromophenyl)-N-ethyl-2-propenamide, (E)-3-(3-Bromophenyl)-N-ethyl-2-propenamide, BW 122U, Vumide
IUPAC-Name (E)-3-(3-bromophenyl)-N-ethylprop-2-enamide
SMILES CCNC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cinromide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12BrNO/c1-2-13-11(14)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b7-6+
Formelmasse 253.0102
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.