missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIP29 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18087618 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18087618 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18087618 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297653H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CIP29 Polyclonal specifically detects CIP29 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CIP29
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CIP29Hcc-1, cytokine induced protein 29 kDa, Cytokine-induced protein of 29 kDa, HCC1MGC14726, hepatocellular carcinoma 1, HSPC316, Nuclear protein Hcc-1, proliferation associated cytokine-inducible protein CIP29, Proliferation-associated cytokine-inducible protein CIP29, SAP domain containing ribonucleoprotein, SAP domain-containing ribonucleoprotein, THO1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CIP29 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84324
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.