Learn More
Ciprofloxacin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Description
Ciprofloxacin, inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ciprofloxacin hemmt die bakterielle DNA-Gyrase (Topoisomerase). Hemmt die Zellteilung und verursacht Doppelstrang-Brüche im bakteriellen Chromosom.
Löslichkeit
Löslich in 0.1 N HCl bei 25 mg/ml. Schlecht löslich in DMSO
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Ciprofloxacin hemmt die bakterielle DNA-Gyrase (Topoisomerase). Hemmt die Zellteilung und verursacht Doppelstrang-Brüche im bakteriellen Chromosom.
Löslichkeit
Löslich in 0.1 N HCl bei 25 mg/ml. Schlecht löslich in DMSO
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Ciprofloxacin |
Typ | Ciprofloxacin |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 253°C to 257°C |
Beilstein | 3568352 |
Merck Index | 14,2314 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 0;1N HCl at 25mg/ml; Poorly soluble in DMSO |
Formelmasse | 331.3 |
Reinheit (%) | 98% |
Farbe | Weiß |
Show More |