Learn More
Karl Hecht™ Runde Deckgläser in Boxen
Click to view available options
:
13mm Durchmesser
Beschreibung
- Wird in Kunststoffboxen mit 100 Stück geliefert
- Stärke 1, 0,13 bis 0,16 mm
- CE-Kennzeichnung
- 13 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Scheibe |
| Material | Glas |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopie, Färbung |
| Zertifizierungen | CE-Kennzeichnung |
| Menge | 100/Schachtel |