Learn More
Heidolph™ Umlaufkühler Hei-CHILL 350
Artikelnummer. 15925541 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Kühlleistung:
350 W (bei +20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung unitSize
15925541 350 W (bei +20 °C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15925541 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5910161000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der kompakte Zirkulationskühler Hei-CHILL 350 passt mühelos auf eine Laborbank und verfügt über eine Kühlleistung von 350 W.
  • Übersichtliche Bedienelemente, großes LED-Display, Folientastatur und Fenster zur Überwachung des Temperierflüssigkeitsstands
  • Automatische Start- und Abschaltfunktion
  • Temperaturbereich von -10 °C bis 40 °C
  • Temperaturstabilität von ± 0,5 K
  • Kühlleistung bei +20 °C; 350 W – gemessen mit Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kühlleistung 350 W (bei +20 °C)
Temperaturbereich -10 bis +40 °C
Typ Umlaufkühler
Display LED
Modell Hei-CHILL 350
Steckertyp EU
Temperaturstabilität ± 0,5 K
Abmessungen (T x B x H) 430 x 240 x 500 mm