Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid-3,3,4,5,6,6-d6, CDN
Artikelnummer. 30310281
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310281 0.1 g 0.10 Gramm
30310008 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310281 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND78710.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6
CAS 203578-24-9
Summenformel C8 D6 H3 N O2
Menge 0.1 g
Synonym cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide D6 (3,3,4,5,6,6-D6), 1 H-Isoindole-1,3(2 H)-dione-4,5,6,7-d4, 3 A,4,7,7 A-tetrahydro-4,7-d2-, (3 aR,7 AS)-rel-, 1 H-Isoindole-1,3(2 H)-dione-4,5,6,7-d4, 3 A,4,7,7 A-tetrahydro-4,7-d2-, cis- (ZCI)
InChI-Formel InChI=1 S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6 H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+/i1D,2 D,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H]2 [C@H](C(=O)NC2=O)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name rac-(3 aR,7 AS )-4,4,5,6,7,7-Hexadeuterio-3 A,7 A-Dihydroisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 157.2
Formelmasse 157.101 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.