Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid D6 (3,3,4,5,6,6-D6), Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6 |
| CAS | 203578-24-9 |
| Summenformel | C8 D6 H3 N O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide D6 (3,3,4,5,6,6-D6), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4, 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-d2-, (3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4, 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-d2-, cis- (ZCI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+/i1D,2D,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])[C@H]2[C@H](C(=O)NC2=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | rac-(3aR,7aS)-4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-3a,7a-dihydroisoindol-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.2 |
| Formelmasse | 157.101 g/mol |