Learn More
cis-1-Ethoxy-2-(Tri-n-Butylstannyl)ethylen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene is widely used in pharmaceutical research and as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-1-Ethoxy-2-(Tri-n-Butylstannyl)Ethylen wird in der pharmazeutischen Forschung und als Reagenz weit verbreitet eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
CIS-1-Ethoxy-2-(Tri-n-Butylstannyl)Ethylen ist an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern und ordnungsgemäß zu versiegeln.
CIS-1-Ethoxy-2-(Tri-n-Butylstannyl)Ethylen wird in der pharmazeutischen Forschung und als Reagenz weit verbreitet eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
CIS-1-Ethoxy-2-(Tri-n-Butylstannyl)Ethylen ist an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern und ordnungsgemäß zu versiegeln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene |
Schmelzpunkt | 84°C to 87°C |
Dichte | 1.082 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 361.15 |
Reinheit (%) | 94% |