Learn More
cis (2,3)-Dihydro Tetrabenazine, TRC
Artikelnummer. 30384337
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384337 1 mg
30375833 10 mg
30369516 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4496501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113627-25-1
Summenformel C19 H29 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 319.44
Synonym rel-(2R,3S,11bS)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol, (2α,3α,11bα)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3
IUPAC-Name (2R,3S,11bS)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2-ol
SMILES COc1cc2CCN3C[C@H](CC(C)C)[C@H](O)C[C@H]3c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis (2,3)-dihydro Tetrabenazine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H29NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16-17,21H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-,17+/m0/s1
Formelmasse 319.2147