Learn More
CIS-2,3-Epoxybutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033690
78.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1758-33-4
C4H8O
72.11
MFCD00005128
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
92162
(2R,3S)-2,3-Dimethyloxiran
C[C@H]1O[C@H]1C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1758-33-4
C4H8O
72.11
MFCD00005128
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
92162
(2R,3S)-2,3-Dimethyloxiran
C[C@H]1O[C@H]1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-2, 3-Epoxybutane
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -84°C to 83°C
Farbe Braun bis Weiß oder Violett
Dichte 0.8260g/mL
Siedepunkt 60.0°C to 61.0°C
Flammpunkt −21.7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (corrected for H2O) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3820 to 1.3840
Menge 5 g
Relative Dichte 0.826
Formelmasse 72.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver