Learn More
CIS-2-(Boc-amino)cyclopropanmethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol is employed as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanmethanol wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung eingesetzt.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanmethanol wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung eingesetzt.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol |
Formelmasse | 187.23 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 250 mg |