Learn More
cis-2-Decen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30365746
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365746 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22547325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material cis-2-Decen-1-ol
CAS 4194-71-2
Summenformel C10H20O
Menge 25 mg
Synonym 2(Z)-2-Decen-1-ol, (Z)-2-Decen-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8-
SMILES CCCCCCC\C=C/CO
IUPAC-Name (Z)-dec-2-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Formelmasse 156.1514