Learn More
cis-2-Hexene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10258893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10258893 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10483735 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10258893 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7688-21-3
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00066520
InChI-Schlüssel RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Synonym cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 643835
IUPAC-Name (2Z)-hex-2-ene
SMILES CCC\C=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Hexene
Farbe Farblos
Dichte 0.6870g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 70.0°C
Flammpunkt −25°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CH(CH2)2CH3
Brechungsindex 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.687
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.