Learn More
cis-2-Hexen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035779
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
7688-21-3
C6H12
84.16
MFCD00066520
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
643835
(2Z)-hex-2-ene
CCC\C=C/C
7688-21-3
C6H12
84.16
MFCD00066520
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
643835
(2Z)-hex-2-ene
CCC\C=C/C
cis-2-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-2-Hexen wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-2-Hexene
Dichte 0.669
Siedepunkt 68°C to 70°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Brechungsindex 1.396
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719019
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 96%