Learn More
cis-2-Nonen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483108
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483108 25 g 25 Gramm
11473108 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18842.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 41453-56-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41453-56-9
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00063210
InChI-Schlüssel NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Synonym cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
PubChem CID 5365027
IUPAC-Name (Z)-non-2-en-1-ol
SMILES CCCCCCC=CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Nonen-1-ol
Dichte 0.845
Siedepunkt 106°C (20 mmHg)
Flammpunkt 101°C (214°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 95%