Learn More
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]Hexan-2-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001754 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 22255-16-9 | C6H9NO2 | 127.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22255-16-9
Summenformel C6H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.14
MDL-Nummer MFCD03093875,MFCD05663832
InChI-Schlüssel JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
Synonym 3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
PubChem CID 77906410
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 252.0°C to 256.0°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (1R,2R,5S)-3-Azabicyclo[3.1.0]hexan-3-ium-2-carboxylat
Formelmasse 127.14
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Azabicyclo¢3.1.0!hexane-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.