Learn More
cis-3-Methoxy-cyclohexylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-3-Methoxy-cyclohexylamine Hydrochloride |
| CAS | 1067908-67-1 |
| Summenformel | C7H15NO . HCl |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Cyclohexanamine, 3-methoxy-, hydrochloride (1:1), (1R,3S)-rel- (ACI), cis-3-Methoxycyclohexanamine hydrochloride, rel-(1R,3S)-3-Methoxycyclohexanamine monohydrochloride, cis-3-Methoxy-cyclohexylamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO.ClH/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CO[C@H]1CCC[C@@H](N)C1 |
| IUPAC-Name | (1R,3S)-3-Methoxycyclohexan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.66 |
| Formelmasse | 165.092 |