Learn More
cis-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 56239-26-0 |
| Summenformel | C6 H13 N O . Cl H |
| Menge | 1 g |
| Synonym | cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+; |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1 |
| IUPAC-Name | 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.63 |
| Formelmasse | 151.0764 |